Y0002027
Zoledronsäure Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zoledronic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)