Y0001973
Lacosamid für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Lacosamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lacosamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N([C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
InChIKey
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)