Wichtige Dokumente
Y0001962
Levetiracetam Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, (R)-(+)-1-Phenyl-ethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
0.5 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
levetiracetam
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
Dichte
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChIKey
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)