Wichtige Dokumente
Y0001775
Ropinirol für die Peakidentifizierung 1
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ropinirol -hydrochlorid, 4-[2-(Dipropylamino)-ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-on -hydrochlorid, SKF 101468 -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ropinirole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
InChIKey
XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)