Merck
Y0001755
Fluticasone propionate for impurity G identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluticasonpropionat, (6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluor-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-androsta-1,4-dien-17-thiocarbonsäure-S-(fluormethyl)-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H31F3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluticasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChIKey
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Fluticasonpropionat ist ein Glucocorticoid der zweiten Generation. Es wird als entzündungshemmendes Mittel bei Asthma verwendet. Eine erhöhte konzentrationsabhängige eosinophile Apoptose über den Glucocorticoid-Rezeptor wurde gezeigt.
Verpackung
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)