Y0001727
Natriumalendronat Trihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Alendronat Natriumsalz Trihydrat, 4-Amino-1-hydroxy-1-phosphonobutylphosphonsäure, Mononatriumsalz, MK-217
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
alendronate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].NCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... FDPS(2224)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)