Y0001692
Imatinib für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Imatinib
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
imatinib
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])C.[N+H]1(CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3cc(c(cc3)C)Nc4nc(ccn4)c5cnccc5)C
InChI
1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
InChIKey
YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)