Wichtige Dokumente
Y0001295
Spironolacton für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Spironolacton, 4-Pregnen-21-säure-17α-ol-3-on-7α-thiol-γ-lacton-7-acetat, 7α-(Acetylthio)-17α-hydroxy-3-oxopregn-4-en-21-carbonsäure-γ-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
spironolactone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
207-208 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
InChI
1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
InChIKey
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C2(4306)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)