Y0001219
Captopril Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S)-1-[(2S)-3-Brom-2-methylpropanoyl]-pyrrolidin-2-carbonsäure, 1-[(2S)-3-Brom-2-methyl-1-oxopropyl]-L-prolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
captopril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC[C@@H](C)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)O
InChI
1S/C9H14BrNO3/c1-6(5-10)8(12)11-4-2-3-7(11)9(13)14/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
InChIKey
SJYSAVFKJLHJHP-RQJHMYQMSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)