Y0001161
Carbasalat Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[[2-(Acetyloxy)-benzoyl]-oxy]-benzoesäure, 2-Carboxyphenyl-o-acetylsalicylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carbasalate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
InChIKey
DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)