Fortfahren mit
1667701
USP
α-Tocopherylacetat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
DL-α-Tocopherolacetat, Vitamin E-acetat, all-rac-α-Tocopherylacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 423.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H52O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.74
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
97512
CHF 423.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tocopherol
manufacturer/tradename
USP
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Alpha-Tocopherylacetat ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Vitamin E
  • Vitamin-E-Kapseln
  • Fettlösliche Vitamine als Tabletten
  • Fettlösliche Vitamine als Kapseln
  • Vitamin-E-Zubereitung
  • Fettlösliche Vitamine als Lösung zum Einnehmen
  • Fettlösliche Vitamine als Zubereitung
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47786T1600000T3376
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥96% (HPLC)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Tocopherylacetat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)