Merck
Y0001090
Fluvastatin Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptensäure Mononatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25FNNaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluvastatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
InChIKey
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Fluvastatin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Allen B Williams et al.
Blood, 120(15), 3069-3079 (2012-08-29)
FLT3 is frequently mutated in acute myeloid leukemia (AML), but resistance has limited the benefit of tyrosine kinase inhibitors (TKI). We demonstrate that statins can impair FLT3 glycosylation, thus leading to loss of surface expression and induction of cell death
C Kondo et al.
Journal of viral hepatitis, 19(9), 615-622 (2012-08-07)
Pegylated interferon (PEG-IFN)/ribavirin combination therapy is the standard-of-care (SOC) treatment for chronic hepatitis C patients infected with hepatitis C virus (HCV) genotype 1b and high viral load. The addition of fluvastatin to SOC treatment has been suggested to be effective
Masanori Atsukawa et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 28(1), 51-56 (2012-09-20)
Although the anti-hepatitis C virus (HCV) effect of statins in vitro and clinical efficacy of fluvastatin combined with Pegylated interferon (PEG-IFN)/ribavirin therapy for chronic hepatitis C (CHC) have been reported, the details of clinical presentation are largely unknown. We focused
T Bader et al.
Journal of viral hepatitis, 20(9), 622-627 (2013-08-06)
Fluvastatin or simvastatin has demonstrable antiviral activity against hepatitis C virus (HCV) as monotherapy. The safety and efficacy of adding fluvastatin or simvastatin to peginterferon/ribavirin for 48 weeks was tested in HCV genotype 1 naïve-to-treatment veterans. Thirty-seven naïve-to-treatment genotype 1
Janine Kah et al.
Oncology reports, 28(3), 1077-1083 (2012-06-20)
HMG-CoA-reductase inhibitors (statins) are widely used drugs to interfere with cholesterol biosynthesis. Besides this usage, evidence is increasing that statins might also be useful in therapy of viral infections or cancer. We investigated the effects of fluva-, simva-, atorva-, rosuva-