Y0000888
Clodronat-Dinatrium Tetrahydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dichlormethylendiphosphonsäure Dinatriumsalz Tetrahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clodronate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na.4H2O/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChIKey
XWHPUCFOTRBMGS-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)