Y0000794
Glycerin-monocaprylat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glycerol monocaprylate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Glycerol monocaprylate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 110, 134-147 (2017-05-17)
Lipid-based self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) are usually liquids, and they can be converted into solid dosage forms by adsorbing onto silicates. However, most commercially available silicates are mesoporous with small pore sizes of 1 to 50nm that lead to