Merck
Y0000683
Phenylephrinhydrochlorid für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(R)-(−)-Phenylephrin -hydrochlorid, (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol -hydrochlorid, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)-benzylalkohol -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.67
Beilstein:
4158948
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
phenylephrine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChIKey
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Phenylephrine hydrochloride for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Doreen Schmidl et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(3), 1964-1970 (2013-02-27)
We determined whether administration of a nitric oxide synthase (NOS) inhibitor alters optic nerve head blood flow (ONHBF) regulation during isometric exercise in healthy subjects. Our study was done in a randomized, placebo-controlled, double-masked, three-way crossover design. A total of
Dale A Currigan et al.
Anesthesiology, 121(5), 930-936 (2014-09-10)
Vasopressor drugs, commonly used to treat systemic hypotension and maintain organ perfusion, may also induce regional vasoconstriction in specialized vascular beds such as the lung. An increase in pulmonary vascular tone may adversely affect patients with pulmonary hypertension or right
C A Boly et al.
British journal of anaesthesia, 111(5), 750-758 (2013-07-11)
Left-ventricular end-systolic elastance (Ees) is an index of cardiac contractility, but the invasive nature of its assessment has limited perioperative application. We explored the feasibility of a minimally invasive method of Ees estimation for perioperative assessment of cardiac function and
P F Soeding et al.
British journal of anaesthesia, 111(2), 229-234 (2013-03-23)
The upright sitting or beachchair position is associated with hypotension, risk of cerebral hypoperfusion, and cerebral injury. We hypothesized that by increasing arterial pressure with phenylephrine administration, cerebral perfusion, and postoperative recovery would be improved. Thirty-four patients undergoing elective shoulder
Heather Mak et al.
Ophthalmology, 120(12), 2517-2524 (2013-07-16)
To measure iris volume and anterior segment parameters using a swept-source anterior segment optical coherence tomography (OCT) and investigate factors associated with iris volume and iris volume change after pupil dilation in eyes with open angles and angle closure. Cross-sectional