Y0000495
Trandolapril Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)-propyl]-amino]-propanoyl]-octahydro-1H-indol-2-carbonsäure, Hexahydrotrandolapril
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trandolapril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)