Y0000373
Thiamazol Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Methyl-2-(methylthio)-1H-imidazol, 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
thiamazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(C)c1[n](ccn1)C
InChI
1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
LKIVEIAXFZBGMO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)