Merck
Y0000197
Ondansetron für die LC-Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ondansetron -hydrochlorid Dihydrat, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)-methyl]-4H-carbazol-4-on -hydrochlorid Dihydrat, GR 38032F
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19N3O · HCl · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ondansetron
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
InChI
1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
InChIKey
VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR3A(3359)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ondansetron for LC system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
5-HT3 Serotonin-Rezeptor-Antagonist
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kristi L Kinder et al.
Pediatric emergency care, 28(11), 1203-1205 (2012-11-02)
The objective of this study was to determine if overweight children are more likely than normal-weight children to require ondansetron when undergoing ketamine sedation in a pediatric emergency department. Patients between the ages of 2 and 18 years with an
Daniel R Gomez et al.
Cancer, 119(7), 1428-1436 (2012-12-06)
Nausea and vomiting (N/V) during chemotherapy can have profound clinical and economic consequences. Effective antiemetic agents are available for prophylaxis, but barriers may prevent their use. For this population-based study, the authors assessed the rates of antiemetic prophylaxis use, and
Björn Pasternak et al.
The New England journal of medicine, 368(9), 814-823 (2013-03-01)
Ondansetron is frequently used to treat nausea and vomiting during pregnancy, but the safety of this drug for the fetus has not been well studied. We investigated the risk of adverse fetal outcomes associated with ondansetron administered during pregnancy. From
Ali Mujtaba et al.
Drug testing and analysis, 5(2), 122-125 (2013-02-16)
A new, simple, rapid, accurate and precise high performance thin layer chromatography (HPTLC) method has been developed for the estimation of ondansetron hydrochloride in bulk and sublingual tablets. The mobile phase composition was chloroform : ethyl acetate : methanol :
Roger M Browning et al.
Regional anesthesia and pain medicine, 38(1), 39-43 (2012-10-30)
Cesarean delivery is commonly performed under regional anesthesia, which is often associated with maternal shivering. This can cause distress and interfere with monitoring. The study objective was to evaluate the antishivering efficacy of ondansetron, which reduces the incidence and severity