Wichtige Dokumente
Y0000083
Zuclopenthixol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Chlorothioxanthen-9-on
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
153-154 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
InChIKey
ZCDADJXRUCOCJE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)