Wichtige Dokumente
Y0000046
Estradiolvalerat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
β-Estradiol 17-Valerat, 1,3,5(10)-Estratrien-3,17β-diol 17-pentanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
estradiol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
InChIKey
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)