Merck
Y0000040
Ciclopirox
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ciclopirox
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ON1C(C2CCCCC2)=CC(C)=CC1=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
InChIKey
SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ciclopirox EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Bohn et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 43(4 Suppl), S57-S69 (2000-10-29)
Ciclopirox is a synthetic hydroxypyridone antifungal agent. In contrast to the azoles, glucuronidation is the main metabolic pathway of ciclopirox; therefore interactions with drugs metabolized via the cytochrome P450 system are unlikely Ciclopirox is also distinct from the common systemic
Aditya K Gupta et al.
International journal of dermatology, 45(1), 66-69 (2006-01-24)
Seborrheic dermatitis is a chronic superficial fungal infection of the skin, particularly affecting sites rich in sebaceous glands. Although the precise etiology of seborrheic dermatitis is uncertain, yeasts of the genus Malassezia are known to play a causative role. Ciclopirox
A K Gupta et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 43(4 Suppl), S96-102 (2000-10-29)
Ciclopirox nail lacquer solution 8% has been shown to be effective in the treatment of dermatophyte onychomycosis of mild to moderate severity Other studies report the effectiveness of ciclopirox nail lacquer in onychomycosis caused by Candida sp and nondermatophyte molds.
Alessandro Subissi et al.
Drugs, 70(16), 2133-2152 (2010-10-23)
Ciclopirox is a topical antimycotic agent belonging to the chemical class of hydroxypyridones and not related to azoles or any other class of antifungal agents. Its antimicrobial profile includes nearly all of the clinically relevant dermatophytes, yeasts and moulds, and
Aditya K Gupta et al.
International journal of dermatology, 42 Suppl 1, 3-9 (2003-08-05)
Ciclopirox is a broad-spectrum antifungal agent that also exhibits anti-inflammatory and antibacterial activity. The lotion and cream formulations of ciclopirox are effective in many types of infection, including tinea corporis/cruris, tinea pedis, cutaneous candidiasis, pityriasis (tinea) versicolor, and seborrheic dermatitis.