Merck
XRFOX08
Supelco
Kupfer XRF Standard - 1.57 Gew.%
certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Hersteller/Markenname
RTC XRF-OX-08
Methode(n)
XRF: suitable
Matrix
silicon dioxide
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)