Merck
VISRT350600
Silikon-Rotationsviskositätsstandards
357.0 mPa.s (25.00°C), RT350
Größe auswählen
600 ML
CHF 262.00
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
600 ML
CHF 262.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
357.0 mPa.s(25.00 °C)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Silicone Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)