Merck
Z275409
Sigma-Aldrich
Ostwald Viskosimeterröhrchen
outflow time of 80 to 100s with water at 20°C
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
PB.36
Hersteller/Markenname
Ace Glass 798510
Allgemeine Beschreibung
Zur Bestimmung der relativen Viskosität.