Merck
UDGEC
E. coli Uracil-DNA Glycosylase (UDG)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
500 U
CHF 35.20
5000 U
CHF 278.00
CHF 35.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
UDGHL-RO11444646001SRE0111
form
liquid
form
solution
form
solution
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
General description
UDG (Uracil-DNA Glycosylase) can catalyze the hydrolysis of dU-containing DNA, single-stranded or double-stranded uracil base and sugar phosphate backbone N-glycosidic bond and release free uracil therefore, the resulting abasic sites are easily broken by hydrolysis.
Features and Benefits
UDG has the following advantages:
  • 10 min rapid inactivation at 55°C.
  • Compatible with common PCR reaction systems.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Explorez des matières premières de haute qualité pour le développement de tests de diagnostic et la fabrication IVD. Tirez parti de notre expertise en matière de tests de diagnostic moléculaire et d'enzymes pour les essais moléculaires.
Passate in rassegna le nostre materie prime molecolari di alta qualità finalizzate allo sviluppo di saggi diagnostici e alla produzione di IVD. Approfittate della nostra competenza in materia di analisi diagnostiche molecolari e di enzimi per saggi molecolari.
Erfahren Sie mehr über hochwertige Rohstoffe für die Entwicklung diagnostischer Assays und die IVD-Herstellung. Profitieren Sie von unseren Fachkenntnissen in Bezug auf Tests für die molekulare Diagnostik und Enzyme für molekulare Assays.
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Alle anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
UDGEC-500U04065267928135
UDGEC-5000U04065267928128