Wichtige Dokumente
T7645
Tetracain -hydrochlorid
Sigma Reference Standard
Synonym(e):
4-(Butylamino)-benzoesäure-2-(dimethylamino)-ethylester, Amethocain -hydrochlorid
About This Item
Qualität
Sigma Reference Standard
Verpackung
vial of 250 mg
Löslichkeit
alcohol: soluble in 40 parts solvent
chloroform: soluble in 30 parts of solvent
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
acetone: insoluble
benzene: insoluble
diethyl ether: insoluble
SMILES String
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
InChIKey
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)