STS0003
TERGITOL™ 15-S-40 solution
70% aqueous solution
Synonym(e):
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
Empfohlene Produkte
Qualität
laboratory grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Form
liquid
Mol-Gew.
1,960 g/mol by calculation
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
70% in water
CMC
1314 ppm (25°C)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
Löslichkeit
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Dichte
1.072 g/mL at 30 °C
HLB
18
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
This product is a 70% aqueous solution of a secondary alcohol ethoxylate with 41 ethylene oxide (EO) units.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Emulsion stabilizer
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- Good handling properties
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?