SMB01329
Val-Pro-Pro TFA salt
Synonym(e):
VPP TFA salt, Valine-Proline-Proline TFA salt
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)