Merck
S1400000
Streptomycinsulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Streptomycin -sulfat (Salz)
About This Item
Lineare Formel:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
728.69
Beilstein:
3894995
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
streptomycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChIKey
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Streptomycin sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Streptomycin wirkt durch die Hemmung der Prokaryoten-Proteinsynthese, indem es an das S12-Protein der 30S-Untereinheit des Ribosoms bindet und dadurch die Translation vom Initiationskomplex zum kettenverlängernden Ribosom verhindert. Dadurch entsteht eine Fehlcodierung bzw. die Initiation wird gehemmt.
Widerstandsmechanismus: Eine Mutation in rpsL, einem Gen für das ribosomale Protein S12, verhindert die Bindung von Streptomycin an das Ribosom. Durch eine Aminoglycosid-Phosphotransferase wird Streptomycin ebenfalls inaktiviert.
Antimikrobielles Spektrum: Streptomycin wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Verpackung
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yu Zheng et al.
Clinical & experimental metastasis, 31(8), 921-933 (2014-09-17)
In prostate cancer metastases to bone, cancer cell-derived cytokines stimulate RANKL expression by cells of the osteoblast lineage, which in turn activates osteoclastic bone resorption. However, it is unclear whether cells of the osteoblast lineage signal back to prostate cancer
Annalisa Milano et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(8), 745-756 (2014-08-26)
Familial forms of primary sinus bradycardia have sometimes been attributed to mutations in HCN4, SCN5A, and ANK2. In these studies, no structural cardiac alterations were reported in mutation carriers. However, a cluster of reports in the literature describe patients presenting
Zhigang Liu et al.
Neuro-oncology, 16(6), 787-799 (2014-01-29)
Supratentorial primitive neuroectodermal tumor (sPNET) is a malignant brain tumor with poor prognosis. New model systems that replicate sPNET's molecular subtype(s) and maintain cancer stem cell (CSC) pool are needed. A fresh surgical specimen of a pediatric sPNET was directly
Laura Prochazka et al.
Nature communications, 5, 4729-4729 (2014-10-15)
Synthetic gene circuits often require extensive mutual optimization of their components for successful operation, while modular and programmable design platforms are rare. A possible solution lies in the 'bow-tie' architecture, which stipulates a focal component-a 'knot'-uncoupling circuits' inputs and outputs
Xue Tan et al.
Experimental eye research, 131, 77-83 (2015-01-13)
As a part of the visual cycle, all-trans-retinol (all-trans-ROL), the major form of vitamin A in circulating blood, is transported to the retinal pigment epithelium (RPE). All-trans-ROL is essential for normal retina function. However, recent researches have shown that excessive