Merck
S0780000
Natrium-hyaluronat
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Hyaluronsäure Natriumsalz
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sodium hyaluronate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChIKey
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sodium hyaluronate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abdol-Mohammad Kajbafzadeh et al.
Urology, 81(5), 1040-1045 (2013-04-24)
To report the results of a single-center experience with the endoscopic injection of Deflux as the initial minimally invasive approach in patients with vesicoureteral reflux (VUR) and coexisting obstruction at the ureteropelvic junction (UPJO) level who presented with VUR. Between
Amir Khoshbin et al.
Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association, 29(12), 2037-2048 (2013-11-30)
The purpose of this systematic review was to synthesize the available Level I and Level II literature on platelet-rich plasma (PRP) as a therapeutic intervention in the management of symptomatic knee osteoarthritis (OA). A systematic review of Medline, Embase, Cochrane
Ming-Hsun Wen et al.
Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 149(6), 900-906 (2013-10-17)
To investigate the treatment outcomes and prognostic factors of injection laryngoplasty (IL) using cross-linked porcine collagen (PC) and hyaluronic acid (HA) in unilateral vocal fold paralysis (UVFP). Case series with chart review. A tertiary teaching hospital. This study reviewed 60
Kirsi Rilla et al.
Experimental cell research, 319(13), 2006-2018 (2013-06-05)
Many cell types secrete plasma membrane-bound microvesicles, suggested to play an important role in tissue morphogenesis, wound healing, and cancer spreading. However, the mechanisms of their formation have remained largely unknown. It was found that the tips of long microvilli
Braedon McDonald et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 305(11), G797-G806 (2013-10-12)
A key pathological feature of the systemic inflammatory response of sepsis/endotoxemia is the accumulation of neutrophils within the microvasculature of organs such as the liver, where they cause tissue damage and vascular dysfunction. There is emerging evidence that the vascular