Merck
RTM19
Mineralöl Rotationsviskositäts-Standard
viscosity 351.1 mPa.s (25.00 °C)
Größe auswählen
500 ML
CHF 191.00
CHF 191.00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
CHF 191.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 191.00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Viskosität
351.1 mPa.s(25.00 °C)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Mineral Oil Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)