RTC000100
Ethylbenzol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
NSC 406903, Phenylethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to USP 1265457
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
810 °F
Expl.-Gr.
6.7 %
Verpackung
pkg of 20 mL
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
hearing organs
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F
Flammpunkt (°C)
15 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)