QC1287
Spurenmetalle AA Probe 3
certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 20 mL
Hersteller/Markenname
RTC QCI-049-3
Konzentration
(H2O, 5% Nitric)
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)