PHR8980
Hydrocodon
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Hydrocodone, 4,5alpha-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1314960
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 125 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)