PHR8611
1-Amino-3-(3,5-dimethylphenoxy)-propan-2-ol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-Amino-3-(3,5-dimethylphenoxy)propan-2-ol
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
metaxalone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)