PHR3541
Methyltetracosanoat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Methyltetracosanoat, Methl-tetracosanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
methyl tetracosanoate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
InChIKey
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)