17263
cis-11-Eicosensäure-methylester
analytical standard
Synonym(e):
Methyl cis-11-Eicosenoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
InChIKey
RBKMRGOHCLRTLZ-KHPPLWFESA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?