Wichtige Dokumente
PHR3501
Vinylacetat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Vinylacetat, Acetoxyethylen
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000793
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
88 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
vinyl acetate
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
13.4 %
Verpackung
pkg of 1 mL
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChIKey
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
17.6 °F
Flammpunkt (°C)
-8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)