Wichtige Dokumente
PHR3499
Tetrachlorethen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Tetrachlorethen, Ethylentetrachlorid, PCE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.83 (vs air)
Dampfdruck
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 mL
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22 °C (lit.)
Dichte
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChIKey
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)