Wichtige Dokumente
PHR3243
Sulfasalazin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Sulfasalazin, 2-Hydroxy-5-{{4-[(2-pyridinylamino)-sulfonyl]-phenyl}-azo}-benzoesäure, 5-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)-phenylazo]-salicylsäure, Salicylazosulfapyridin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1636005
API-Familie
sulfasalazine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 250 mg
mp (Schmelzpunkt)
260-265 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
InChIKey
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)