PHR3196
Levomenol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(−)-α-Bisabolol, (−)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1362307
API-Familie
levomenol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
InChIKey
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)