Wichtige Dokumente
PHR3187
Ifosfamid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Ifosfamid, Ifex, N,3-Bis-(2-chlorethyl)-tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amin-2-oxid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP BP759
traceable to USP 1336205
API-Familie
ifosfamide
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
InChIKey
HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)