PHR3147
Tranylcypromin-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
cis-Tranylcypromin -hydrochlorid, (±)-cis-2-Phenyl-cyclopropanamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1672916
API-Familie
tranylcypromine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9-;/m1./s1
InChIKey
ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)