PHR2679
Ranolazin-verwandte Verbindung C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
Synonym(e):
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)-acetamid, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazinacetamid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1598777
API-Familie
ranolazine
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+H]2(CC[N+H2]CC2)CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18)/p+2
InChIKey
NJKRFQIWDJSYOK-UHFFFAOYSA-P
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)