Wichtige Dokumente
PHR2596
Parachlorphenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Chlorphenol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1496802
Dampfdruck
1 mmHg ( 49.8 °C)
API-Familie
parachlorophenol
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
bp
220 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C
Dichte
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChIKey
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)