PHR2543
Orlistat-verwandte Verbindung B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Diisopropyl-hydrazin-1,2-dicarboxylat, Diisopropylbicarbamat
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1478822
API-Familie
orlistat
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(NC(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
InChIKey
FBZULTVJWVCJQV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable