Wichtige Dokumente
PHR2358
Biphenyl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Biphenyl
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1073423
Dampfdichte
5.31 (vs air)
Dampfdruck
9.46 mmHg ( 115 °C)
API-Familie
fenbufen
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
Verpackung
pkg of 1000 mg
bp
255 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)