PHR2321
Aripiprazol-verwandte Verbindung C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-Hydrochlorid -hydrochlorid, 2,3-DCPP HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001044
traceable to USP 1486015
API-Familie
aripiprazole
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
mp (Schmelzpunkt)
243-247 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
InChIKey
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)