Merck
679135
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-Hydrochlorid -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
2,3-DCPP HCl
Größe auswählen
5 G
CHF 64.70
CHF 64.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 64.70
About This Item
Lineare Formel:
C10H12Cl2N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 64.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
243-247 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
InChIKey
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)