PHR2167
Duloxetin-verwandte Verbindung H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(S)-4-{Methyl-[3-(naphthalin-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)-propyl]-amino}-4-oxo-buttersäure
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1229883
API-Familie
duloxetine, duloxetine
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[s]1c(ccc1)[C@@H](Oc2c3c(ccc2)cccc3)CCN(C)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C22H23NO4S/c1-23(21(24)11-12-22(25)26)14-13-19(20-10-5-15-28-20)27-18-9-4-7-16-6-2-3-8-17(16)18/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChIKey
AJLVEKJDKWHFDD-IBGZPJMESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)